Stampa…

6-Nitro-m-toluic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid

OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 14.7 EUR
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluic acid
6-Nitro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007368
CAS Number: 3113-72-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR