Stampa…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 66.9 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 107…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003789
CAS Number: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6