Stampa…
α-Bromo-m-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 203 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/3,8mmHg
Punto di fusione: 91…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001809
CAS Number: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II