Stampa…
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
OR9962-250MG OR9962-50MG
APOSOR9962-250MGEA 698 EUR
APOSOR9962-250MG APOSOR9962-50MG
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formula: C₁₃H₁₉NO
Peso molecolare: 205,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659960
CAS Number: 119193-19-0