Stampa…
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 118 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
o-Toluenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024874
CAS Number: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II