2,4,6-Trichloroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR9960-25G
OR9960-1G
OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA
79.9
EUR
APOSOR9960-25G
APOSOR9960-1G
APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline
Formula:
C₆H₄Cl₃N Punto di ebollizione: 262 °C Punto di fusione: 73…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007663 CAS Number: 634-93-5 EINECS: 211-219-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |