Stampa…
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9957-5G OR9957-25G OR9957-100G
APOSOR9957-5GEA 64 EUR
APOSOR9957-5G APOSOR9957-25G APOSOR9957-100G
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
2-Chloro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 112…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571825
CAS Number: 619-10-3
EINECS: 210-579-3