Stampa…
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2,4-dimethyl-6-hydroxybenzaldehyde
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 98.9 EUR
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00732125
CAS Number: 81322-67-0