4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈ClNO₂ Punto di fusione: 96…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093995 CAS Number: 122307-41-9 |