Stampa…
Piperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 108…114 °C/10mmHg
Punto di fusione: 86…90 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005999
CAS Number: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1