Stampa…
3-Methylanthranil acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 39.4 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di fusione: 174…177 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007745
CAS Number: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2