Stampa…
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9939-25G OR9939-5G
APOSOR9939-25GEA 43.7 EUR
APOSOR9939-25G APOSOR9939-5G
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C/10mmHg
Punto di fusione: 46…51 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003314
CAS Number: 93-02-7
EINECS: 202-211-5