Stampa…
3-Chloro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 72.7 EUR
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chloro-o-toluic acid 98%
3-Chloro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di fusione: 163…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053312
CAS Number: 7499-08-3