Stampa…
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 512 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di fusione: 125…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010645
CAS Number: 2199-44-2