Stampa…
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-1G OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-1GEA 69.8 EUR
APOSOR9935-1G APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₂₁NO₄
Peso molecolare: 267,3208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179394
CAS Number: 86770-31-2