Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Peso molecolare: 240,10 g/mol
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138502
CAS Number: 7661-32-7