Stampa…
p-Toluenesolfonil cloruro 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
OR9931-100G OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA 17.6 EUR
APOSOR9931-100G APOSOR9931-1KG
p-Toluenesolfonil cloruro 97%
p-Toluenesolfonil cloruro
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C/15mmHg
Punto di fusione: 67…70 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007450
CAS Number: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II