Stampa…
2,4-Dimethylpyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 72.7 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrole 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
Peso molecolare: 95,1424 g/mol
Punto di ebollizione: 165…167 °C
Densità: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192088
CAS Number: 625-82-1
EINECS: 210-912-2