Stampa…
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylate, Ethyl 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester
OR9928-1G OR9928-25G OR9928-5G
APOSOR9928-1GEA 61.1 EUR
APOSOR9928-1G APOSOR9928-25G APOSOR9928-5G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030352
CAS Number: 2199-59-9