Stampa…
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di fusione: 122…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01365811
CAS Number: 2199-51-1