Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR9923-25G
OR9923-5G
OR9923-100G
OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA
72.5
EUR
APOSOR9923-25G
APOSOR9923-5G
APOSOR9923-100G
APOSOR9923-500G
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Coumarin-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆O₄ Punto di fusione: 189…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006852 CAS Number: 531-81-7 EINECS: 208-518-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |