Stampa…
Cysteaminium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 60.9 EUR
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formula: C₂H₇NS·HCl
Punto di fusione: 66…68 °C
Densità: 0,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012904
CAS Number: 156-57-0
UN: 3335
ADR: 9,III