3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9919-1G
OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA
328
EUR
APOSOR9919-1G
APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, grado tecnico
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Formula:
C₉H₁₆O₂ Peso molecolare: 156,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01846256 CAS Number: 13221-94-8 |