Stampa…
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-butyl 4-(4-aminobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
OR9915-1G OR9915-500MG
APOSOR9915-1GEA 452 EUR
APOSOR9915-1G APOSOR9915-500MG
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₃
Peso molecolare: 305,38 g/mol
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659531
CAS Number: 350684-49-0