3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrN₃ Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426696 CAS Number: 61272-71-7 |