3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9913-1G
OR9913-5G
OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9913-1G
APOSOR9913-5G
APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formula:
C₇H₆BrN₃ Punto di fusione: 237…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05665872 CAS Number: 404827-77-6 |