Stampa…
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 198 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021074
CAS Number: 52191-15-8