Stampa…
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01536453
CAS Number: 57356-18-0