3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆ClN₃ Punto di fusione: 159…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00663139 CAS Number: 20925-60-4 |