Stampa…
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 65.4 EUR
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Formula: C₉H₉BrOS
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094708
CAS Number: 42445-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III