Stampa…
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 144 EUR
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Peso molecolare: 277,94 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000200
CAS Number: 99-73-0
UN: 3261
ADR: 8,II