Stampa…
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 43.7 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Peso molecolare: 277,9406 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,02mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044660
CAS Number: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II