Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine
OR9887-1G OR9887-500MG
APOSOR9887-1GEA 190 EUR
APOSOR9887-1G APOSOR9887-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,1400 g/mol
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496222
CAS Number: 69214-22-8