Stampa…
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-amidoxime
OR9886-1G OR9886-5G
APOSOR9886-1GEA 87.3 EUR
APOSOR9886-1G APOSOR9886-5G
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide 95%
N'-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formula: C₈H₈N₄O
Peso molecolare: 176,18 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366550
CAS Number: 885950-24-3