Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9882-1G
OR9882-250MG
OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA
69.6
EUR
APOSOR9882-1G
APOSOR9882-250MG
APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Punto di fusione: 102…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04125316 CAS Number: 78587-72-1 |