Stampa…
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [4-(Piperidin-1-yl)phenyl]methylamine
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 396 EUR
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659080
CAS Number: 214759-73-6
UN: 2735
ADR: 8,III