Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9880-1G OR9880-100MG OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9880-1G APOSOR9880-100MG APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419462
CAS Number: 64951-08-2