Stampa…
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9879-1G OR9879-500MG OR9879-5G
APOSOR9879-1GEA 94.5 EUR
APOSOR9879-1G APOSOR9879-500MG APOSOR9879-5G
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
Peso molecolare: 241,0400 g/mol
Punto di fusione: 257…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093973
CAS Number: 10242-11-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III