Stampa…
2-Amino-5-chlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 126 EUR
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di fusione: 145…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093863
CAS Number: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3