Stampa…
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9876-250G OR9876-25G OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA 114 EUR
APOSOR9876-250G APOSOR9876-25G APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulphonyl)aniline
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₁NO₂S
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007706
CAS Number: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1