Stampa…
4-Phenylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 43.5 EUR
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Phenylbenzaldehyde 98%
4-Phenylbenzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 184 °C/11mmHg
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006947
CAS Number: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3