Stampa…
1,3,5-Triclorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9872-100G OR9872-1KG OR9872-500G
APOSOR9872-100GEA 20.5 EUR
APOSOR9872-100G APOSOR9872-1KG APOSOR9872-500G
1,3,5-Triclorobenzene
1,3,5-Triclorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₃
Peso molecolare: 181,45 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C
Punto di fusione: 56…65 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000585
CAS Number: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III