3-Hydrazinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9870-10G
OR9870-25G
OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA
58
EUR
APOSOR9870-10G
APOSOR9870-25G
APOSOR9870-50G
3-Hydrazinobenzoic acid
3-Hydrazinobenzoic acid
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Punto di fusione: 191…194 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191447 CAS Number: 38235-71-1 |