Stampa…
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9867-10G OR9867-1G OR9867-5G
APOSOR9867-10GEA 800 EUR
APOSOR9867-10G APOSOR9867-1G APOSOR9867-5G
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-4-(isopentyloxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₈O₃
Peso molecolare: 222.29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659534
CAS Number: 408340-71-6