Stampa…
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9865-1G OR9865-2.5G
APOSOR9865-1GEA 148 EUR
APOSOR9865-1G APOSOR9865-2.5G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Formula: C₂₀H₁₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7466-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III