3-Nitrosalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅NO₅ Punto di fusione: 142…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024240 CAS Number: 85-38-1 |