Stampa…
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9861-1G OR9861-5G OR9861-10G
APOSOR9861-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9861-1G APOSOR9861-5G APOSOR9861-10G
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₇H₆N₂O₂
Punto di fusione: 204…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006697
CAS Number: 20348-09-8