Stampa…
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate, Ethyl 4-Morpholinobenzoate
OR9853-1G OR9853-500MG OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA 168 EUR
APOSOR9853-1G APOSOR9853-500MG APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,29 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204958
CAS Number: 19614-15-4