Stampa…
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9851-25G OR9851-5G OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA 29 EUR
APOSOR9851-25G APOSOR9851-5G APOSOR9851-100G
3,4-Dihydroxybenzonitrile
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO₂
Punto di fusione: 153…159 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016436
CAS Number: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III