Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G OR9850-25G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 236 EUR
APOSOR9850-100G APOSOR9850-25G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di ebollizione: 104…106 °C/15mmHg
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010092
CAS Number: 29668-44-8